Learn More
Cloruro de benzotiazol-2-carbonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305425 250 mg 250 miligramos
11395415 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19631.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67748-61-2 | C8H4ClNOS | 197.636 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67748-61-2
Fórmula molecular C8H4ClNOS
Peso molecular (g/mol) 197.636
Número MDL MFCD03659697
Clave InChI AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzothiazole-2-carbonyl chloride, 2-benzothiazolecarbonyl chloride, benzo d thiazole-2-carbonyl chloride, acmc-1b36m, 2-benzothiazolecarbonylchloride, benzothiazol-2-carbonyl chloride, benzothiazole-2-carbonyl chloride ., 2-benzothiazolecarbonyl chloride 9ci, benzothiazole-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2776254
Nombre IUPAC cloruro de 1,3-benzotiazol-2-carbonilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Punto de fusión 113°C to 115°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Beilstein 130990
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.64
Porcentaje de pureza 95%