Learn More
Benzopireno, TRC
Código de producto. 30136364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136364 1 g 1 g
18022230 250 mg 250 miligramos
18020050 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136364 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2058001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-32-8
Fórmula molecular C20 H12
Peso molecular (g/mol) 252.31
Sinónimo Benzo[a]pyrene, 3,4-Benz[a]pyrene, 3,4-Benzopyrene, 3,4-Benzpyrene, 3,4-Benzpyrene (carcinogen), 4,5-Benzpyrene, 6,7-Benzopyrene, BaP, Benz[a]pyrene, Benzo[d,e,f]chrysene, Benzopyrene, NSC 21914
Nombre IUPAC a-benzo[a]pireno
SMILES c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[a]pyrene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0939
Porcentaje de pureza >95%