Learn More
Benzopurpurina 4B (grado técnico), TRC
Código de producto. 30339023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30339023 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30339023 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2058105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzopurpurine 4B (Technical Grade)
CAS 992-59-6
Fórmula molecular C34H26N6Na2O6S2
Cantidad 5 g
Sinónimo C.I. Direct Red 2, C.I. Direct Red 2, Disodium Salt, Amanil Purpurine 4B, Atul Direct Red 4B, Azamin 4B, Azocard Red 4B, Bencidal Purple 4B, Benzanil Purpurine 4B, Benzopurpurin 4B, Benzopurpurin B, Benzopurpurine 4BKX, Benzopurpurine 4BX, Brasilamina Red 4B, C.I. 23500, Calcomine Red 4BX, Chrome Leather Red 4B, Cotton Red 4B, Diacotton Benzopurpurine 4B, Diamine Purpurine 4B, Diaphtamine, Diazamine Purpurine 4B, Diazine Red 4B, Diazol Purpurine 4B, Diphenyl Red 4B, Diphenyl Red 4BS, Direct Purpurine 4B, Direct Purpurine M 4B, Direct Red 2, Direct Red 4A, Direct Red 4B, Direct Red DCB, Direct Scarlet 4BE, Eclipse Red, Erie Benzo 4BP, Erie Red 4B, Fast Scarlet, Hispamin Red 4B, Kayaku Benzopurpurine 4B, Mitsui Benzopurpurine 4BX, Paper Red 4BS, Phenamine Purpurine 4B, Purpurin 4B, Purpurine 4B, Red 4B, Tertrodirect Red 4B
Fórmula InChI InChI=1S/C34H28N6O6S2.2Na/c1-19-15-21(11-13-27(19)37-39-29-17-31(47(41,42)43)23-7-3-5-9-25(23)33(29)35)22-12-14-28(20(2)16-22)38-40-30-18-32(48(44,45)46)24-8-4-6-10-26(24)34(30)36;;/h3-18H,35-36H2,1-2H3,(H,41,42,43)(H,44,45,46);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2cc(c3ccccc3c2N)S(=O)(=O)[O-])c4ccc(N=Nc5cc(c6ccccc6c5N)S(=O)(=O)[O-])c(C)c4
Nombre IUPAC disodio;4-amino-3-[(E)-[4-[4-[(E)-(1-amino-4-sulfonatonaftaleno-2-il)diazenil]-3-metilfenil]-2-metilfenil]diazenil]naftaleno-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 724.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 724.1151