Learn More
Benzopurpurina 4B, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486629 100 g 100 g
15476629 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64901.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 992-59-6 | C34H26N6Na2O6S2 | 724.718 g/mol
Benzopurpurine 4B is a biological stain and pH indicator for pH 2.3-4.4.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La benzopurina 4B es un colorante biológico e indicador de pH para pH 2.3-4.4.
Solubilidad
Soluble en agua (20 mg/ml), acetona, etanol (3 mg/ml), hidróxido de sodio y ácido sulfúrico.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 992-59-6
Fórmula molecular C34H26N6Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 724.718
Número MDL MFCD00012410
Clave InChI SUXCALIDMIIJCK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo benzopurpurine 4b, benzopurpurin 4b, direct red 2, c.i. direct red 2, amanil purpurine, diphenyl red 4b, hispamin red 4b, direct red dcb, azocard red 4b, diazine red 4b
PubChem CID 13816
Nombre IUPAC disodio;4-amino-3-[[4-[4-(1-amino-4-sulfonatonaftaleno-2-il)diazenil]-3-metilfenol]-2-metilfenol]diazenil]naftalina-1-sulfonato
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N=NC3=C(C4=CC=CC=C4C(=C3)S(=O)(=O)[O-])N)C)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzopurpurin 4B
Color Rojo
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,1011
Información de solubilidad Soluble in water (20mg/ml),acetone,ethanol (3mg/ml),sodium hydroxide,and sulfuric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 724.73
Forma física Polvo