Learn More
Benzopinacolona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11381377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381377 5 g 5 g
11391377 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01695.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 466-37-5
Fórmula molecular C26H20O
Peso molecular (g/mol) 348.445
Número MDL MFCD00004762
Clave InChI CFBBKHROQRFCNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-triphenylacetophenone, tetraphenylethanone, benzopinacolone, ethanone, tetraphenyl, phenyl trityl ketone, acetophenone, 2,2,2-triphenyl, 1,2,2,2-tetraphenylethan-1-one, ss-benzpinakolin, beta-benzopinacolone, .beta.-benzopinacolone
PubChem CID 68049
Nombre IUPAC 1,2,2,2-tetrafeniletanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzopinacolone
Punto de fusión 181°C to 182°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2058376
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.45
Porcentaje de pureza 97%