Learn More
Benzophenonetetracarboxylic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16499616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499616 50 mg 50 miligramos
16464356 100 mg 100 miligramos
16443058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100511
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
MedChemExpress Benzophenonetetracarboxylic acid (3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic acid) is particularly useful in the preparation of high performance polyimides and also useful as curing agents for epoxy resins.
Benzophenonetetracarboxylic acid (3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic acid) is particularly useful in the preparation of high performance polyimides and also useful as curing agents for epoxy resins.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenonetetracarboxylic acid
CAS 2479-49-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H10O9
Cantidad 50 mg
Sinónimo 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic acid
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (139.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (27.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C(O)=O)C(C(O)=O)=C1)C2=CC=C(C(O)=O)C(C(O)=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 358.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.26
Porcentaje de pureza 98.66%
Grado Research
Forma física Solid