Learn More
Benzofenona, TRC
Código de producto. 30004708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004708 10 g 10 g
17995055 1 g 1 g
17932565 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004708 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20498010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-61-9
Fórmula molecular C13 H10 O
Peso molecular (g/mol) 182.22
Sinónimo Benzophenone (7CI,8CI), Diphenylmethanone, Adjutan 6016, BLS 531, BP, Benzene, benzoyl-, Benzoylbenzene, Darocur BP, Diphenyl ketone, Irgacure BP, JRCure 1020, Kayacure BP, Kayacure BP 100, Lowlite 24, NSC 8077, Phenyl ketone, Runtecure 1020, Speedcure BP, Winure BP, α-Oxodiphenylmethane, α-Oxoditane
Nombre IUPAC difenilmetanona
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0732
Porcentaje de pureza >95%