Learn More
Benzofenona imina, TRC
Código de producto. 30339800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339800 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30339800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2872905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenone Imine
CAS 1013-88-3
Fórmula molecular C13H11N
Cantidad 5 g
Sinónimo alpha-Phenylbenzenemethanimine, 1,1-Diphenylmethanimine, 1,1-Diphenylmethylenimine, Benzhydrylidenimine, BenzhydrylimineBenzophenone imineBenzophenonimineDiphenylketimineDiphenylmethanimineIminodiphenylmethane
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
SMILES N=C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC difenilmetanimina
Peso molecular (g/mol) 181.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0891