Learn More
Benzofenona-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzophenone-d10 |
| CAS | 22583-75-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 D10 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methanone, di(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- (ACI), Benzophenone-d10 (7CI, 8CI), Di(phenyl-2,3,4,5,6-d5)methanone (ACI), Methanone, di(phenyl-d5)- (9CI), Bis(pentadeuterophenyl)methanone, Decadeuteriobenzophenone, Perdeuteriobenzophenone, Perdeuterobenzophenone, Benzophenone-D10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.2795 |
| Mostrar más |