Learn More
Benzofenona-d10, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzophenone-d10 |
| CAS | 22583-75-1 |
| Fórmula molecular | C13 D10 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methanone, di(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- (ACI), Benzophenone-d10 (7 CI, 8 CI), Di(phenyl-2,3,4,5,6-d5)methanone (ACI), Methanone, di(phenyl-d5)- (9 CI), Bis(pentadeuterophenyl)methanone, Decadeuteriobenzophenone, Perdeuteriobenzophenone, Perdeuterobenzophenone, Benzophenone-D10 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.2795 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1359 g/mol |
| Show More |