Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzophenone azine |
| CAS | 983-79-9 |
| Punto de fusión | 161.0°C to 162.0°C |
| Fórmula molecular | C26H20N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: insoluble. |
| Clave InChI | VQSIVLYYQQCXAF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | bis(difenilmetilideno)hidracina |
| Peso molecular (g/mol) | 360.46 |
| Mostrar más |