Learn More
Benzofenona, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
50 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11964851 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10328740 50 g Frasco de vidrio 50 GR
15129253 1 kg Frasco de plástico 1 KG
15139253 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11964851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 219682500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Afficher toutes les promotions
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-61-9
Fórmula molecular C13H10O
Peso molecular (g/mol) 182.22
Clave InChI RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
PubChem CID 3102
ChEBI CHEBI:41308
Nombre IUPAC difenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nombre del producto químico o material Benzophenone
Punto de fusión 47.0°C to 49.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 305.0°C
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2CO
Cantidad 250 g
Beilstein 07,411
Fieser 13,108
Índice Merck 15,11
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/7.5mL alcohol,1g/6mL ether,soluble in chloroform,acetone and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino o copos
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzophenone
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Mention de danger
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.