Learn More
Metanetiosulfonato de benzofenona-4-carboxamidoetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzophenone-4-carboxamidoethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 887352-65-0 |
| Fórmula molecular | C17 H17 N O4 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17NO4S2/c1-24(21,22)23-12-11-18-17(20)15-9-7-14(8-10-15)16(19)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11-12H2,1H3,(H,18,20) |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCNC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-benzoil-N-(2-metilsulfonilsulfaniletil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 363.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.0599 |