Learn More
Benzofenona-2,3,4,5,6-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzophenone-2,3,4,5,6-d5 |
| CAS | 2694-78-2 |
| Fórmula molecular | C13 D5 H5 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Methanone, phenylphenyl-2,3,4,5,6-d5- (ACI), Benzophenone-2,3,4,5,6-d5 (6 CI, 7 CI, 8 CI), Methanone, phenylphenyl-d5- (9 CI), Phenylphenyl-2,3,4,5,6-d5methanone (ACI), 2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzophenone, 2,3,4,5,6-Pentadeuterobenzophenone, Phenyl(phenyl-d5)methanone, Benzophenone-2,3,4,5,6-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10 H/i1D,3 D,4 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)c2ccccc2)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | (2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-fenilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 187.249 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.105 g/mol |
| Mostrar más |