Learn More
Benzofenona-13C, TRC
Código de producto. 30005476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005476 5 mg 5 miligramos
30012666 50 mg 50 miligramos
30010078 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4280035MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32488-48-5
Fórmula molecular 13C C12 H10 O
Peso molecular (g/mol) 183.21
Sinónimo Methanone-13C, diphenyl- (9CI, ACI), Diphenylmethanone-13C (ACI), Benzophenone-carbonyl-13C, Carbonyl-13C-benzophenone, Benzophenone-13C1 (carbonyl-13C), Benzophenone-13C (carbonyl-13C)
Nombre IUPAC difenilo(1^{13}C)metanona
SMILES O=[13C](c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenone-13C
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i13+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0765