Learn More
Benzooxazol-2-il-acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzooxazol-2-yl-acetonitrile |
| CAS | 15344-56-6 |
| Fórmula molecular | C9 H6 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6N2O/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5H2 |
| SMILES | N#CCc1oc2ccccc2n1 |
| Nombre IUPAC | 2-(1,3-benzoxazol-2-il)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 158.157 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.048 |