Learn More
Benzonitrilo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16359547 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16359547 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16359547 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S417
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Benzonitrilo100-47-01000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifica
Nombre del producto químico o material Benzonitrile
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 100-47-0, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C7H5N
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Nombre IUPAC benzonitrilo
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 103.124
PubChem CID 7505
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:27991
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.