Learn More
Benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzonitrile |
| CAS | 100-47-0 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzene, cyano-, Benzenecarbonitrile, Benzenenitrile, Benzoic acid nitrile, Benzonitril, Cyanobenzene, NSC 8039, Phenyl cyanide, Benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| SMILES | N#Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 103.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0422 |