Learn More
Benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30333680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333680 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30333680 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20460050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzonitrile
CAS 100-47-0
Fórmula molecular C7 H5 N
Cantidad 50 g
Sinónimo Benzene, cyano-, Benzenecarbonitrile, Benzenenitrile, Benzoic acid nitrile, Benzonitril, Cyanobenzene, NSC 8039, Phenyl cyanide, Benzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
SMILES N#Cc1ccccc1
Nombre IUPAC benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 103.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0422