Learn More
Benzonitrilo, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905651 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11905651 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
11985641 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11905651 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 446911000
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-47-0
Fórmula molecular C7H5N
Peso molecular (g/mol) 103.12
Clave InChI JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
Nombre IUPAC benzonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzonitrile
Punto de fusión -13.0°C
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 191.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CN
Índice de refracción 1.5270 to 1.5290
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,1099
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
Viscosidad 1.24 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Grado HPLC
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzonitrile
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile