Learn More
Benzonitrilo-D5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzonitrile-D5 |
| CAS | 2102-15-0 |
| Fórmula molecular | C7 D5 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzonitrile-2,3,4,5,6-d5 (ACI), Benzonitrile-d5 (7CI, 8CI, 9CI), Cyanobenzene-d5, Benzonitrile-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C#N)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 108.152 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.074 |