Learn More
Benzonitrilo, + 99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10534111 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 LT
250 ML
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10534111 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10025803 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10248113 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10534111 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 167672500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.40€
    64.65€ / 250 ml
    Ahorro 13.75€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-47-0
Fórmula molecular C7H5N
Peso molecular (g/mol) 103.12
Número MDL MFCD00001770
Clave InChI JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
Nombre IUPAC benzonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzonitrile
Nombre de nota 99+%
Absorbancia (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 360nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 335nm, 0.15 max. at 310nm, 0.3 max. at 305nm, 1 max. at 300nm
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -13.0°C
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 191.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CN
Índice de refracción 1.5270 to 1.5290
Cantidad 250 mL
Beilstein 09, 275
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Índice Merck 15, 1099
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
Viscosidad 1.24 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Espectroscopia
Forma física Líquido