Learn More
Benzonitrilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10030560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10030560 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10398603 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10030560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105540010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00€
    59.65€ / 1 litros
    Ahorro 12.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-47-0
Número MDL MFCD00001770
Clave InChI JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
Nombre IUPAC benzonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzonitrile
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -13.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 191.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5N
Fórmula lineal C6H5CN
Índice de refracción 1.5270 to 1.5290
Cantidad 1 L
Beilstein 09, 275
Índice Merck 15, 1099
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 103.12
Viscosidad 1.24 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile