Learn More
Benzoisotiazol-3-uno-13C6, TRC
Código de producto. 17933465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17933465 1 mg 1 miligramo
17970965 0.5 mg 0.50 miligramo
17923915 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17933465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2040371MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329616-16-1
Fórmula molecular 13C6 C H5 N O S
Peso molecular (g/mol) 157.14
Sinónimo 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one-13C6, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole-13C6, Acticide BIT-13C6, Apizas AP-DS-13C6, BIT-13C6, Benzisothiazolone-13C6, Benzo[d]isothiazol
Nombre IUPAC 1,2-bencitiazol-3-ona
SMILES O=C1NS[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (ring-13C6)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0293
Porcentaje de pureza >95%