Learn More
Benjuí, TRC
Código de producto. 30339102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339102 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30339102 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20400510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoin
CAS 119-53-9
Fórmula molecular C14 H12 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl-, Benzoin (8CI), 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone, (RS)-Benzoin, (±)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone, (±)-Benzoin, 1,2-Diphenyl-1-hydroxy-2-ethanone, 1,2-Diphenyl-2-hydroxyethanone, 1,2-Diphenyl-2-oxoethanol, 2-Hydroxy-1,2-diphenyl-1-ethanone, 2-Hydroxy-1-phenyl-2-phenylethanone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone, 2-Hydroxyl-1,2-phenylethanone, 2-Phenyl-2-hydroxyacetophenone, AW 63, Benzoylphenylcarbinol, DL-Benzoin, Desyl alcohol, Esacure EB 3, F 297, GK 19, Jiqi GK 19, L 307, LC Benzoin, NSC 8082, Nisso Cure MB, S 19, S 19 (benzoin), Seikuol Z, Wy 42956, dl-Benzoin, α-Benzoylbenzenemethanol, α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
SMILES OC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1,2-difeniletanona
Peso molecular (g/mol) 212.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0837