Learn More
Éter metílico de benzoína, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424043 500 g 500 g
11404043 25 g 25 g
11414043 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424043 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10296.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3524-62-7 | C15H14O2 | 226.275 g/mol
Benzoin methyl ether is used in UV curing inks, wood coatings, paper coatings, optical fiber, PCB, screen printing , paper varnish and other surface coatings. It is used for anticratering in powder coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter metílico de benzoína se utiliza en las tintas de curado por UV, revestimientos de madera, revestimientos de papel, fibra óptica, PCB, serigrafía, barniz de papel y otros revestimientos de superficie. Se utiliza para la anticraterización en los revestimientos de polvo.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3524-62-7
Fórmula molecular C15H14O2
Peso molecular (g/mol) 226.275
Número MDL MFCD00008492
Clave InChI BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoin methyl ether, methyl benzoin, benzoin methyl ester, o-methylbenzoin, 2-methoxy-2-phenylacetophenone, nisso cure mbo, ethanone, 2-methoxy-1,2-diphenyl, acetophenone, 2-methoxy-2-phenyl, qcu 3, alpha-methoxydeoxybenzoin
PubChem CID 98097
Nombre IUPAC 2-metoxi-1,2-difeniletanona
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoin methyl ether
Punto de fusión 46°C to 50°C
Densidad 1.128
Punto de ebullición 188°C to 189°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 2052112
Índice Merck 14,1093
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.28
Porcentaje de pureza 97%