Learn More
Éter isopropílico de benzoína, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495267 100 g 100 g
11485267 25 g 25 g
11405277 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22654.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6652-28-4
Fórmula molecular C17H18O2
Peso molecular (g/mol) 254.33
Número MDL MFCD00015025
Clave InChI MSAHTMIQULFMRG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo benzoin isopropyl ether, 2-isopropoxy-1,2-diphenylethanone, ethanone, 2-1-methylethoxy-1,2-diphenyl, 2-isopropoxy-2-phenylacetophenone, benzoinisopropylether, acetophenone, 2-isopropoxy-2-phenyl, cbmicro_021426, 2-1-methylethoxy-1,2-diphenylethan-1-one, cambridge id 5476007
PubChem CID 110912
Nombre IUPAC 1,2-difenil-2-propan-2-iloxietanona
SMILES CC(C)OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoin isopropyl ether
Punto de fusión 76°C to 79°C
Punto de ebullición 180°C (10 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 1977110
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.33
Porcentaje de pureza ≥98%