Learn More
Éter isopropílico de benzoína, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485267
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11485267 25 g 25 g
11495267 100 g 100 g
11405277 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11485267
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22654.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6652-28-4
Fórmula molecular C17H18O2
Peso molecular (g/mol) 254.33
Número MDL MFCD00015025
Clave InChI MSAHTMIQULFMRG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo benzoin isopropyl ether, 2-isopropoxy-1,2-diphenylethanone, ethanone, 2-1-methylethoxy-1,2-diphenyl, 2-isopropoxy-2-phenylacetophenone, benzoinisopropylether, acetophenone, 2-isopropoxy-2-phenyl, cbmicro_021426, 2-1-methylethoxy-1,2-diphenylethan-1-one, cambridge id 5476007
PubChem CID 110912
Nombre IUPAC 1,2-difenil-2-propan-2-iloxietanona
SMILES CC(C)OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoin isopropyl ether
Punto de fusión 76°C to 79°C
Punto de ebullición 180°C (10 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1977110
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.33
Porcentaje de pureza ≥98%