Learn More
(±)-Benzoína-d10 (difenil-d10), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzoin-D10 (diphenyl-D10) |
| CAS | 56830-64-9 |
| Fórmula molecular | C14 D10 H2 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Ethanone, 2-hydroxy-1,2-di(phenyl-d5)- (9 CI), 2-Hydroxy-1,2-di(phenyl-d5)ethanone, Benzoin-d10, Benzoin-D10 (diphenyl-D10) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(O)C(=O)c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 222.3055 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1465 g/mol |
| Mostrar más |