Learn More
Benzoína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479492 1000 g 1000 g
11489492 250 g 250 g
11499492 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479492 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10188.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Benzoin is used as a flavor, antiseptic and photopolymerization catalyst. It is also used as a raw material in organic syntheses. It serves as a precursor to benzil, which is a photoinitiator. Further, it is used as degassing agent for powder coatings. In addition to this, it is used as an additive and in powder coating to remove the pinhole phenomenon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La benzoína se utiliza como saborizante, antiséptico y catalizador de fotopolimerización. También se utiliza como materia prima en las síntesis orgánicas. Sirve como precursor del bencilo, que es un fotoiniciador. Además, se utiliza como agente de desgasificación para los revestimientos de polvo. Además de esto, se utiliza como aditivo y en el revestimiento de polvo para eliminar el fenómeno de los orificios.
Solubilidad
Soluble en cloro. Ligeramente soluble en agua, etanol y éter.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos, anhídridos de ácido, cloruros ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-53-9
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00004496
Clave InChI ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
PubChem CID 8400
ChEBI CHEBI:17682
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1,2-difeniletanona
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoin
Punto de fusión 131°C to 136°C
Densidad 1.31
Punto de ebullición 334°C to 344°C
Temperatura de inflamación 181°C (357°F)
Olor Pleasant
Cantidad 1000 g
Beilstein 391839
Índice Merck 14,1093
Información de solubilidad Soluble in chlorine. Slightly soluble in water,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 99%