Learn More
Benzoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530604 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10530604 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10457860 100 g Frasco de plástico 100 g
10010550 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10530604 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105510025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-53-9
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00004496
Clave InChI ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
PubChem CID 8400
ChEBI CHEBI:17682
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1,2-difeniletanona
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoin
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 133.0°C to 137.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 194.0°C (12.0 mmHg)
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH(OH)COC6H5
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 15, 1095
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo