Learn More
Benjuí 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312701 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30312701 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV10538250AL100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoin
CAS 119-53-9
Nombres de analitos o componentes Benzoin
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C14 H12 O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl-, Benzoin (8CI), 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone, (RS)-Benzoin, (±)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone, (±)-Benzoin, 1,2-Diphenyl-1-hydroxy-2-ethanone, 1,2-Diphenyl-2-hydroxyethanone, 1,2-Diphenyl-2-oxoethanol, 2-Hydroxy-1,2-diphenyl-1-ethanone, 2-Hydroxy-1-phenyl-2-phenylethanone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone, 2-Hydroxyl-1,2-phenylethanone, 2-Phenyl-2-hydroxyacetophenone, AW 63, Benzoylphenylcarbinol, DL-Benzoin, Desyl alcohol, Esacure EB 3, F 297, GK 19, Jiqi GK 19, L 307, LC Benzoin, NSC 8082, Nisso Cure MB, S 19, S 19 (benzoin), Seikuol Z, Wy 42956, dl-Benzoin, α-Benzoylbenzenemethanol, α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
SMILES OC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1,2-difeniletanona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 212.24
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 212,0837 g/mol