Learn More
Anhídrido benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10697432 25 g Frasco de plástico 25 g
10297493 100 g Frasco de plástico 100 g
10204660 500 g Frasco de plástico 500 g
11994971 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10697432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105500250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.50€
    19.65€ / 25 g
    Ahorro 1.85€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 93-97-0 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-97-0
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD00003073
Clave InChI CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
PubChem CID 7167
ChEBI CHEBI:38815
Nombre IUPAC benzoato de benzoílo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic anhydride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38.0°C to 44.0°C
Color Blanco
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 360.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C6H5CO)2O
Cantidad 25 g
Beilstein 09,164
Fieser 01,49; 05,23
Índice Merck 15,1094
Gravedad específica 1.19
Información de solubilidad Solubility in water: 0,01g/L. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,acetone,benzene,,ethyl acetate,toluene,xylene,ether,glacial,acetic acid,acetic anhydride,moderately soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.