Learn More
Anhídrido benzoico (>90%), TRC
Código de producto. 30137821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137821 100 g 100 g
30135197 500 g 500 g
30005774 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137821 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB203920100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-97-0
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Sinónimo Benzoic Acid 1,1'-Anhydride, Benzoic Acid Anhydride, Benzoyl Anhydride, Benzoyl Benzoate, Bis(phenylcarbonyl)ether, NSC 37116;
Nombre IUPAC benzoato de benzoílo
SMILES O=C(OC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic Anhydride
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O3/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.063