Learn More
Ácido benzoico, TRC
Código de producto. 30011107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011107 1 g 1 g
18081920 50 mg 50 miligramos
18093530 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2039001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-85-0
Fórmula molecular C7 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 122.12
Sinónimo Benzenecarboxylic acid, Benzeneformic acid, Benzenemethanoic acid, Carboxybenzene, Dracylic acid, E 210, HA 1, HA 1 (acid), MENNO-Florades, NSC 149, Phenylcarboxylic acid, Phenylformic acid, Purox B, Retarder BA, Retardex, Salvo liquid, Solvo powder, Tenn-Plas, VevoVitall, Tiaprofenic Acid Imp. D (EP)
Nombre IUPAC ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0368
Porcentaje de pureza >95%
Cantidad 1 g