Learn More
Ácido benzoico, Mikromol™
Código de producto. 18041790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18041790 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18041790 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0278.010250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido benzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic acid
CAS 65-85-0
Nombres de analitos o componentes Benzoic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benfluorex Hydrochloride Imp. C (EP), Benfluorex Imp. C (EP), Glycopyrronium Bromide Imp. D (EP), Mefenamic Acid Imp. D (EP), Metronidazole Benzoate Imp. C (EP), Benzoic Acid, Benzenecarboxylic acid, Benzeneformic acid, Benzenemethanoic acid, Carboxybenzene, Dracylic acid, E 210, HA 1, HA 1 (acid), MENNO-Florades, NSC 149, Phenylcarboxylic acid, Phenylformic acid, Purox B, Retarder BA, Retardex, Salvo liquid, Solvo powder, Tenn-Plas, VevoVitall, BRL-9421A, Benfluorex Hydrochloride Impurity C, Benzoyl Peroxide Hydrous Impurity B, Glycopyrronium Bromide Impurity D, Mefenamic Acid Impurity D, Metronidazole Benzoate Impurity C, Benfluorex Impurity C, Glycopyrronium Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido benzoico
Peso molecular (g/mol) 122.12
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 122,0368 g/mol