Learn More
Éster metílico del ácido benzoico, TRC
Código de producto. 30339101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339101 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30339101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20391510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic Acid Methyl Ester
CAS 93-58-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H8 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Clorius, Methyl benzenecarboxylate, Methyl benzoate, NSC 9394, Niobe oil, Benzoic acid-methyl ester, Benzoic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524
Porcentaje de pureza >95