Learn More
Benzoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16419036
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16419036 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16419036 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0216
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Benzoic acid is an aromatic alcohol existing naturally in many plants and is a common additive to food, drinks, cosmetics and other products. It acts as preservatives through inhibiting both bacteria and fungi.
Benzoic acid is an aromatic alcohol existing naturally in many plants and is a common additive to food, drinks, cosmetics and other products. It acts as preservatives through inhibiting both bacteria and fungi.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic acid
Forma física Solid
CAS 65-85-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H6O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (818.87 mM) ∣H2O : 7.14 mg/mL (58.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 122.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 98.0%