Learn More
Benzoic acid, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16645813 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16645813 1 kg 1 Kg
16635813 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16645813 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 33047H1KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., Reactivo ACS, react. farmacopea Europea, ≥ 99,9 % (alcalimétrico)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-85-0
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Especificaciones
Aspecto Complying
Porcentaje de pureza 99.9% (min.)
Grado Reactivo de ácidos de farmacopea
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo