Learn More
Benzoic acid, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16635813 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16635813 100 g 100 g
16645813 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16635813 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 33047H100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., Reactivo ACS, react. farmacopea Europea, ≥ 99,9 % (alcalimétrico)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-85-0
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Especificaciones
Aspecto Complying
Porcentaje de pureza 99.9% (min.)
Grado Reactivo de ácidos de farmacopea
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo