Learn More
Ácido benzoico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzoic acid-d5 |
| CAS | 1079-02-3 |
| Fórmula molecular | C7 2H5 H O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,4,5,6-d5 acid, Benzoic-d5 acid (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzoic acid, Benzoic acid-d5, Pentadeuteriobenzoic acid, Benzoic Acid D5 (Phenyl D5), Benzoic acid D5 (phenyl D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 127.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0682 |