Descripción
Ácido benzoico, certificado AR de análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | de 121 °C |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 2,5 hasta 3,5 |
| Punto de ebullición | 249 °C |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122,12g/mol |
| Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Benzoic acid
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.