Learn More
Éster bencílico del ácido benzoico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309087 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309087 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10537700AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Benzoate
CAS 120-51-4
Nombres de analitos o componentes Benzyl Benzoate
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C14 H12 O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzyl Benzoate, Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC benzoato de bencilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 212.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 212,0837 g/mol