Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzoic acid |
| Nombre de nota | Para el análisis ACS |
| CAS | 65-85-0 |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1,321 g/cm3 (a 20 °C) |
| Cantidad | 100 g |
| Forma física | Polvo |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99,5 % |
| Fórmula molecular | C7H6O2 |
| Número MDL | MFCD00002398 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ácido benzoico, ACS
- Peligro
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.