Learn More
Ácido benzoico, ACS, 99,5% mín, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323288 100 g 100 g
11333288 25 g 25 g
11343288 500g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036230.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Benzoic acid is an important precursor for the preparation of many other organic substances viz. benzoyl chloride, benylbenzoate, phenol, sodium benzoate, benzyl alcohol as well as benzoate plasticizers such as glycol-, diethhyleneglycol- and triethyleneglycol esters. Benzoic acid and its salts are used as food preservatives. It is involved in rubber polymerization as an activator and a retardant. It is the main component of benzoin resin and is a constituent of Whitfield’s ointment, which is used for the treatment of fungal skin diseases such as tinea, ringworm and athlete’s foot. It is widely used in cosmetics, dyes, plastics and insect repellents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-85-0
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.123
Número MDL MFCD00002398
Clave InChI WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Nombre IUPAC ácido benzoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic acid
pH Desde 2,5 hasta 3,5
Punto de fusión De 121 °C a 124 °C
Punto de ebullición de 249 °C
Color Blanco
Densidad 1.32 g/mL
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 121 °C (250 °F)
Olor Característica poco marcada
Forma física Cristalino
Beilstein 636131
Índice Merck 14,1091
Información de solubilidad Soluble in acetone,benzene,chloroform,alcohol,diethyl ether,hexane and liquid ammonia. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza ≤99.5%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoic acid