Learn More
Ácido benzoico, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10455365 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10455365 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10137603 500 g Frasco de plástico 500 GR
10326840 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15149193 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10455365 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149130025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Ácido benzoico, 99 %, C7H6O2, número CAS-65-85-0, ácido bencenocarboxílico, ácido bencenofórico, ácido bencenometanoico, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv, carboxibenceno, ácido dracílico, ácido fenilcarboxílico, ácido fenilfórmico, retardex, 2,5 kg, (sol. 20 % de peso en etanol) transparente, 09,92, 249,0 °C, 100,0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-85-0
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.12
Número MDL MFCD00002398
Clave InChI WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Nombre IUPAC ácido benzoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121.0°C to 123.0°C
Color De naranja a blanco
Punto de ebullición 249.0°C
Temperatura de inflamación 121°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CO2H
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Índice Merck 15,1093
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Claridad (20 wt.% soln. in ethanol) clear
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Polvo, cristales y/o trozos