Learn More
Ácido benzoico-13C6, TRC
Código de producto. 30134999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134999 250 mg 250 miligramos
30010208 100 mg 100 miligramos
30006813 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134999 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB203903250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125945-98-4
Fórmula molecular 13C6 C H6 O2
Peso molecular (g/mol) 128.08
Sinónimo Benzoic-1,2,3,4,5,6-13C6 acid, [Ring-U-13C]-benzoic acid, Benzoic Acid-13C6
Nombre IUPAC (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ácido ciclohexatriencarboxílico
SMILES OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic acid ring-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0569
Porcentaje de pureza >95%