Learn More
Ácido benzoico-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzoic-13C Acid |
| CAS | 3880-99-7 |
| Fórmula molecular | C613CH6O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzoic-carboxy-13C acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Benzoic-13C acid, Benzoic-1'-13C acid, α-13C-Benzoic acid, Benzoic Acid-α-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+1 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)[13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 123.11 |