Learn More
Ácido Benzohidroxamico, TRC
Código de producto. 30240994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240994 250 g 250 g
30240690 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB203750250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-18-1
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Sinónimo Benzamide, N-hydroxy-, Benzohydroxamic acid (6CI,8CI), N-Hydroxybenzamide, BHAM, Benzenehydroxamic acid, Benzhydroxamic acid, Benzohydroximic acid, Benzoylhydroxylamine, Hydroxylamine, N-benzoyl-, N-Benzohydroxamic acid, N-Benzoylhydroxylamine, NSC 147248, NSC 3136, Phenylhydroxamic acid
Nombre IUPAC N-hidroxibenzamida
SMILES ONC(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzohydroxamic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c9-7(8-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0477
Cantidad 250 g