Learn More
Ácido benzohidroxámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428763 10 g 10 g
11384589 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428763 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10509.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.92€
    70.65€ / 10 g
    Ahorro 14.27€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 495-18-1 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
Benzhydroxamic acid is used as precursor in the synthesis of novel mono-anionic and di-anionic hydroxamato complexes by reacting with BiPh3 and Bi(O(t)Bu)3, which has anti-bacterial activity against helicobacter pylori. It is used in the photometric determination of trace amounts of vanadium in alloy steels by making mixed-ligand vanadium chelates with ammonium thiocyanate. It is also involved in the palladium catalyzed synthesis of benzisoxazolones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido benzhidroxámico se utiliza como precursor en la síntesis de nuevos complejos hidroxamato mono-aniónicos y di-aniónicos reaccionando con BiPh3 y Bi(O(t)Bu)3, que tiene actividad antibacteriana contra helicobacter pylori. Se utiliza en la determinación fotométrica de trazas de vanadio en aceros aleados, haciendo quelatos de vanadio de ligando mixto con tiocianato de amonio. También participa en la síntesis catalizada de paladio de benzisoxazolonas.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Ligeramente soluble en éter. Insoluble en benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-18-1
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.138
Número MDL MFCD00002109
Clave InChI VDEUYMSGMPQMIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzohydroxamic acid, benzhydroxamic acid, benzamide, n-hydroxy, benzohydroxamate, phenylhydroxamic acid, benzohyroxamate, hydroxylamine, n-benzoyl, benzoylhydroxamic acid, n-hydroxy-benzamide, benzenecarbohydroxamic acid
PubChem CID 10313
Nombre IUPAC N-hidroxibenzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzohydroxamic acid
Punto de fusión ∼125°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 1907585
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Slightly soluble in ether. Insoluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzohydroxamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzohydroxamic acid